Key Documents
T320528
METHYL 2-(4-(METHOXYCARBONYL)PHENYL)-1H-BENZO[D]IMIDAZOLE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H14N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.31
Numéro MDL:
Autres remarques