Documents
T320072
2-OXO-2-[(1-PHENYLETHYL)AMINO]ETHYL 4-MORPHOLINECARBODITHIOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H20N2O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.47
Numéro MDL:
Autres remarques