Principaux documents
T320048
2-(1,3-BENZOTHIAZOL-2-YLAMINO)-2-OXOETHYL 4-ETHYL-1-PIPERAZINECARBODITHIOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H20N4OS3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.56
Numéro MDL:
Autres remarques