Documents
T319996
2-[(6-METHOXY-1,3-BENZOTHIAZOL-2-YL)AMINO]-2-OXOETHYL 2-METHYL-1-PIPERIDINECARBODITHIOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H21N3O2S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
395.57
Numéro MDL:
Autres remarques