Principaux documents
T318930
2-METHYL-4-(1-PYRROLIDINYL)ANILINE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
5MG
90,30 $
90,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5MG
90,30 $
About This Item
Formule linéaire :
C11H17ClN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.73
Numéro MDL:
90,30 $