Principaux documents
T318922
3,4-DIHYDRO-2H-1,5-BENZODIOXEPINE-7,8-DIAMINE
AldrichCPR
5MG
183,00 $
183,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5MG
183,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C9H12N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.21
Numéro MDL:
183,00 $