Principaux documents
T318353
8-METHYL-3,4-DIHYDRO-2H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-3-OL HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H13ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.67
Numéro MDL:
Autres remarques