Principaux documents
T318175
4-[(4-FLUOROPHENOXY)METHYL]PIPERIDINE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
5MG
183,00 $
183,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5MG
183,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C12H17ClFNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.73
Numéro MDL:
183,00 $