Principaux documents
T317403
4,5,6-TRIFLUORO-1,3-BENZOTHIAZOL-2-AMINE
AldrichCPR
5MG
183,00 $
183,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5MG
183,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C7H3F3N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.18
Numéro MDL:
183,00 $