Principaux documents
T31658
Sigma-Aldrich
Thionicotinamide
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H6N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Essai
98%
Pf
190-191 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
NC(=S)c1cccnc1