Principaux documents
T316385
4-[(4-CHLORO-1-METHYL-1H-PYRAZOL-5-YL)CARBONYL]MORPHOLINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H12ClN3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.67
Numéro MDL:
Autres remarques