Principaux documents
T316253
2-(4-METHYL-1-PIPERAZINYL)-1-(2-THIENYL)ETHANONE OXALATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H18N2O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.36
Numéro MDL:
Autres remarques