Key Documents
T314986
1-[5-(TRIFLUOROMETHYL)-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL]PIPERIDINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H10F3N3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.25
Numéro MDL:
Autres remarques