Principaux documents
T312711
4,6-DIMETHYL-2-(METHYLSULFANYL)FURO[2,3-D]PYRIMIDINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H10N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.26
Numéro MDL:
Autres remarques