Principaux documents
T312622
3-(1-METHYL-1H-PYRAZOL-4-YL)PROPANOIC ACID
AldrichCPR
5MG
183,00 $
183,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5MG
183,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C7H10N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.17
Numéro MDL:
183,00 $