Principaux documents
T312215
4-METHYL-1-(2-THIENYLSULFONYL)PIPERIDINE
AldrichCPR
1MG
90,30 $
90,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1MG
90,30 $
About This Item
Formule linéaire :
C10H15NO2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.37
Numéro MDL:
90,30 $