Principaux documents
T311553
N-(2-FURYLMETHYL)TETRAHYDRO-3-THIOPHENAMINE 1,1-DIOXIDE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H14ClNO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.73
Numéro MDL:
Autres remarques