Principaux documents
T311294
3-PHENYLIMIDAZO[1,5-A]PYRAZIN-1-OL
AldrichCPR
5MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C12H9N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.23
Numéro MDL:
146,00 $