Principaux documents
T308617
6-CHLORO-7-HYDROXY-2,2-DIMETHYL-2,3-DIHYDRO-4H-CHROMEN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H11ClO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.66
Numéro MDL:
Autres remarques