Principaux documents
T308463
7-ETHYL-8-CHLORO-10-(1'-D-RIBITYL)ISOALLOXAZINE
AldrichCPR
T308463-100MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T308463-100MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C17H19ClN4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.82
Numéro MDL:
261,00 $