Principaux documents
T307963
1-{[6-(4-ETHOXYPHENYL)-3-PHENYL-2-PYRAZINYL]SULFANYL}ACETONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H20N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
364.47
Numéro MDL:
Autres remarques