Documents
T307637
2-[(6-ETHOXY-1,3-BENZOTHIAZOL-2-YL)SULFANYL]-N'-{1-[3-(1H-TETRAAZOL-1-YL)PHENYL]ETHYLIDENE}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H19N7O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
453.548
Numéro MDL:
Autres remarques