Documents
T307394
METHYL 2-(7,9-DIMETHYL-6,8-DIOXO-6,7,8,9-TETRAHYDRO[1,3,5]DITHIAZINO[4,5-F]PURIN-2-YLIDENE)-3-OXOBUTANOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H14N4O5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
382.419
Numéro MDL:
Autres remarques