Documents
T307149
4-AMINO-5-(2-CHLOROPHENYL)-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-DIHYDROXY-5-(HYDROXYMETHYL)TETRAHYDROFURAN-2-YL)PYRIMIDINE-2(1H)-THIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H16ClN3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
369.829
Numéro MDL:
Autres remarques