Principaux documents
T305227
DIMETHYL 1,2,5-THIADIAZOLE-3,4-DICARBOXYLATE
AldrichCPR
1MG
90,30 $
90,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1MG
90,30 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H6N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.19
Numéro MDL:
90,30 $