Documents
T303917
2,3,9,10-TETRAMETHYL-5A,6,6A,12A,13,13A-HEXAHYDRO-5,7,12,14-PENTACENETETRONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H24O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
400.479
Numéro MDL:
Autres remarques