Principaux documents
T302511
2-(1,1-DIOXO-1H-1LAMBDA(6)-1,2-BENZISOTHIAZOL-3-YLAMINO)-6-METHYL-4,5,6,7-TETRAHYDRO-BENZO[B]THIOPHENE-3-CARBOXYLIC ACID ETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H20N2O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
404.51
Numéro MDL:
Autres remarques