Key Documents
T302279
(E)-2-CYANO-N-(4-ETHOXY-PHENYL)-3-(3-METHYL-4-PYRROLIDIN-1-YL-PHENYL)-ACRYLAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H25N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
375.475
Numéro MDL:
Autres remarques