Principaux documents
T302155
5-CHLORO-3-(3-FLUORO-PHENYL)-[1,2,3]TRIAZOLO[1,5-A]QUINAZOLINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H8ClFN4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.709
Numéro MDL:
Autres remarques