Principaux documents
T302112
2-OXO-4-(TRIFLUOROMETHYL)-2H-CHROMEN-7-YL 2-{[(BENZYLOXY)CARBONYL]AMINO}-3-PHENYLPROPANOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H20F3NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
511.459
Numéro MDL:
Autres remarques