Principaux documents
T301981
ETHYL {2-[(2-THIENYLACETYL)AMINO]-1,3-THIAZOL-4-YL}ACETATE
AldrichCPR
5MG
90,30 $
90,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5MG
90,30 $
About This Item
Formule linéaire :
C13H14N2O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.396
Numéro MDL:
90,30 $