Principaux documents
T301965
BUTYL {[5-(3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-1,3,4-OXADIAZOL-2-YL]SULFANYL}ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H22N2O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
382.439
Numéro MDL:
Autres remarques