Documents
T301493
3-[2-(4-HYDROXY-PHENYLAMINO)-4-OXO-4H-THIAZOL-(5Z)-YLIDENE]-1,3-DIHYDRO-INDOL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H11N3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
337.36
Numéro MDL:
Autres remarques