Documents
T301450
4,5-DICHLORO-2-[2-(4-CHLORO-PHENYL)-2-OXO-ETHYL]-2H-PYRIDAZIN-3-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H7Cl3N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
317.561
Numéro MDL:
Autres remarques