Principaux documents
T300225
2-CHLORO-1-CYCLOHEXENE-1-CARBONITRILE
AldrichCPR
1MG
183,00 $
183,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1MG
183,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C7H8ClN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.602
Numéro MDL:
183,00 $