Principaux documents
T291935
2-METHYL-2-PHENYLCYCLOHEXANONE
AldrichCPR
5MG
183,00 $
183,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5MG
183,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C13H16O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.272
Numéro MDL:
183,00 $