Principaux documents
T290653
3-(1,3-DIOXOLAN-2-YL)-1-PROPANOL
AldrichCPR
T290653-100MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T290653-100MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.161
Numéro MDL:
261,00 $