Principaux documents
T286354
2,11-DIPHENYL-1,5,8,10-TETRAOXATRISPIRO[2.0.4.0.2.3]TETRADECANE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H22O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
350.418
Numéro MDL:
Autres remarques