Principaux documents
T284114
METHYL 5-BROMOSPIRO[BICYCLO[2.2.1]HEPTANE-2,2'-[1,3]DIOXOLANE]-7-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H15BrO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.144