Principaux documents
T282545
METHYL 3-HYDROXY-2-{2-[(4-METHOXYBENZYL)AMINO]ETHYL}BUTANOATE
AldrichCPR
T282545-50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T282545-50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C15H23NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.355
Numéro MDL:
37,90 $