Principaux documents
T281298
DIMETHYL 3-ISOPROPYL-4-METHYLENE-1,1-CYCLOPENTANEDICARBOXYLATE
AldrichCPR
T281298-100MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T281298-100MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C13H20O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.302
Numéro MDL:
37,90 $