Principaux documents
T280011
METHYL 2-[(BENZYLAMINO)METHYL]-3-HYDROXYBUTANOATE
AldrichCPR
T280011-250MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T280011-250MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C13H19NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.301
Numéro MDL:
37,90 $