Principaux documents
T277045
1-(4-METHOXY-2-METHYLPHENYL)ETHANONE
AldrichCPR
T277045-100MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T277045-100MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C10H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.206
Numéro MDL:
37,90 $