Principaux documents
T274631
1-(METHYLSULFONYL)-2,3,4,7-TETRAHYDRO-1H-AZEPINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C7H13NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.251
Numéro MDL:
Autres remarques