Principaux documents
T273554
1-OXASPIRO[2.5]OCTA-4,7-DIEN-6-ONE
AldrichCPR
1MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C7H6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.125
Numéro MDL:
37,90 $