Principaux documents
T267872
(2R)-5-(1,3-BENZOTHIAZOL-2-YLSULFANYL)-2-METHYL-1,2-PENTANEDIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H17NO2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.414
Numéro MDL:
Autres remarques