Documents
T262749
[(1R,4R,6R)-4-(METHOXYMETHOXY)-7,7-DIMETHYLBICYCLO[4.1.0]HEPT-2-EN-3-YL](TRIMETHYL)STANNANE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H26O2Sn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
345.052
Numéro MDL:
Autres remarques