Documents
T255408
TERT-BUTYL(DIPHENYL)SILYL (2E)-5-(1,3-DIOXOLAN-2-YL)-2-METHYL-2-PENTENYL ETHER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H34O3Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.634
Numéro MDL:
Autres remarques