Principaux documents
T244724
1-[(BENZYLOXY)METHYL]-2-CYANO-7-OXABICYCLO[2.2.1]HEPT-5-EN-2-YL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H17NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.329
Numéro MDL:
Autres remarques