Key Documents
T244120
1-BROMO-5-(METHOXYMETHOXY)-3,3-DIMETHYL-1-CYCLOPENTENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H15BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.123
Numéro MDL:
Autres remarques